Drukuj
Rękawice odporne na elektryczność, Electrosoft CL 0
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2091907/8 2091907/11
DALL2091907/8EA 0 PLN
DALL2091907/8 DALL2091907/11
Rękawice odporne na elektryczność, Electrosoft CL 0
Rękawice
Rękawice izolacyjne z naturalnego lateksu do prac elektrycznych przy maksymalnym napięciu 1000 woltów.
  • Ergonomic shape and lightly powdered interior make the glove easy to slip on and off
  • Natural latex base offers high dielectric characteristics
  • Thickness ensures good dexterity while offering protection up to 1000 volts
Please note: Must be used with a leather overglove.
Thickness: 1 mm
Colour: Beige
EN 60903-2003, CEI 903-2002; Cat. III
Certyfikaty: EN 60903-2003, CEI 903-2002; Kat. III