Drukuj
Pasty do czyszczenia rąk, Profi
Dostawca: Plum Safety
0918 0915
115-1367EA 45.2 PLN
115-1367 PLUM0915
Pasty do czyszczenia rąk, Profi
Pielęgnacja skóry Mydła i środki myjące
Super effective hand cleansing paste. Removes even the toughest dirt such as diesel and hydraulic oil, oil mixed with soot, metal dust and other sticky mixed dirt.
  • To be applied on wet hands
  • For dispenser systems MP2000
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904