Drukuj
Myjki gumowe
Dostawca: DEUTSCH NEUMANN
2401265 2402570 2403575 2404010
DENE2401265EA 33.6 PLN
DENE2401265 DENE2402570 DENE2403575 DENE2404010
Myjki gumowe
Plomby Pierścienie uszczelniające
These washers are made from red natural rubber.
  • Hardness 40 Shore A