Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, brązowe oznaczenia, BLAUBRAND® ETERNA
Dostawca: Brand
DAKKS36849 DAKKS36842 DAKKS36847 DAKKS36952 DAKKS36851 DAKKS36853 DAKKS36845 DAKKS36852
BRNDDAKKS36849EA 481 PLN
BRNDDAKKS36849 BRNDDAKKS36842 BRNDDAKKS36847 BRNDDAKKS36952 BRNDDAKKS36851 BRNDDAKKS36853 BRNDDAKKS36845 BRNDDAKKS36852
Kolby miarowe, klasa A, brązowe oznaczenia, BLAUBRAND® ETERNA
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe 3.3, z korkiem PP.
  • Skalibrowany, aby zawierał (TC, In)
  • Znaki i napisy emaliowane na brązowo (ETERNA)
  • Oznaczenie DE-M. Dostarczany z indywidualnym certyfikatem USP albo z certyfikatem kalibracji DAkkS
DIN EN ISO 1042
Certyfikaty: DIN EN ISO 1042