Drukuj
Kombinezony odporne na chemikalia, KLEENGUARD* A71
Dostawca: KIMBERLY CLARK
96760 96770 96790 96800 96780
113-6390EA 1590 PLN
113-6390 113-6391 113-6393 113-6394 113-6392
Kombinezony odporne na chemikalia, KLEENGUARD* A71
Odzież jednorazowa
Kombinezon z kapturem chroniący przed przenikaniem substancji chemicznych, kwasów oraz zasad nieorganicznych i organicznych. Odpowiedni do postępowania z chemikaliami płynnymi, przemysłowego czyszczenia niskociśnieniowego oraz konserwacji. Wykonany z trwałego laminatu z folii ze szwami zwykłymi i klejonymi. Specjalnie zaprojektowany kaptur, korpus oraz talia zapewniają większą wygodę i bezpieczeństwo.
  • Bez zawartości silikonu; w najważniejszych miejscach materiał antystatyczny EN 1149-1
  • Szwy zwykłe i klejone oraz materiał odporny na rozdarcia stanowią silną barierę zabezpieczającą przed cieczami
  • Kaptur umożliwiający wygodniejsze korzystanie z maski
  • With hood and zip closure with flap
Kolor: żółty
Certyfikaty: Typ 3/4/5, EN 1149-1, EN 14126, EN 1073-2, Kat. III