Drukuj
Węże do dializy Spectra/Por® 5
Dostawca: Spectrum Laboratories
132754 132757 132757T
734-0697EA 2360 PLN
734-0697 734-0698 734-2647
Węże do dializy Spectra/Por® 5
Przewody, kapilary i rury Rurki do dializy
MWCO 12 - 14 kD, regenerated cellulose
  • Transparent and flexible
Supplied dry, preservative: glycerol