Drukuj
Podwójne szpatułki, proszek
Dostawca: RSG
037.185 037.130 037.150 037.210
231-1411EA 43.7 PLN
231-1411 231-0544 231-0545 231-0546
Podwójne szpatułki, proszek
Szpatułki
Stainless steel.
  • With round handle, one flat and one scoop shaped, rounded spatula end
  • Straight shape
  • Very good thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance