Drukuj
Chusteczki do pomieszczeń czystych, MicroSeal Supersorb
Dostawca: BERKSHIRE
MSSS.0909.8 MSSS121212
BERKMSSS.0909.8EA 14770 PLN
BERKMSSS.0909.8 BERKMSSS121212
Chusteczki do pomieszczeń czystych, MicroSeal Supersorb
Chusteczki Chusteczki do cleanroomu Chusteczki do cleanroomu, suche
Chusteczki te wykonane są w 100% z ciągłego poliestru z ciągłym włóknem i zaprojektowane tak, aby zminimalizować i usunąć zanieczyszczenia czystych pomieszczeń w szerokim zakresie zastosowań.
  • Uszczelnione krawędzie ultradźwiękowe
  • Wysoka chłonność i wysoka odporność na ścieranie
  • Działa dobrze w połączeniu z IPA, acetonem i innymi rozpuszczalnikami
  • Można sterylizować w autoklawie i naświetlać promieniami gamma
Idealne do zastosowań, w których używane są wysokie stężenia cieczy, a także do czyszczenia i wycierania szorstkich powierzchni.
Certyfikaty: ISO Class 3 – 5, cleanroom Class 1 – 100. EU grade B/C/D.
Sposób pakowania: Prane i pakowane w cleanroom ISO 4 (Klasa 10)