Drukuj
VWR®, rękawice ochronne
Dostawca: VWR Collection
112-1898EA 129 PLN
112-1898 112-1899 112-1900 112-1904 112-1905 112-1910 112-1915 112-1917 112-4326
VWR®, rękawice ochronne
Rękawice
Wytrzymałe rękawice wielokrotnego użytku, wykonane w 100% z nylonu. Zgodne z rygorystycznymi wymaganiami stref czystych (cleanroom), mogą być stosowane jako wkładka do rękawicy.
  • Oddychające
  • Nie podrażniają skóry, bez zmniejszania wrażliwości dotykowej
  • Bardzo wytrzymałe o wydłużonej żywotności
  • Nie kurczą się podczas prania
Waga podstawowa: 21,5 g/para ±10%
Grubość: 2 mm ±10%
Odporność zewnętrzna: 1×10⁹ ±10% ohms/m²
Used glove liners can be recycled after use using the Recycling solution for disposable gloves, Zero Waste Box™from TerraCycle.