Drukuj
Chlorowodorek tetracykliny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
T8032-10MG T8032-20MG
SIALT8032-10MGEA 221 PLN
SIALT8032-10MG SIALT8032-20MG
Chlorowodorek tetracykliny, Sigma-Aldrich®
Chlorowodorek tetracykliny
Formuła: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
MW: 480.9 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078142
Numer CAS: 64-75-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-593-8