Drukuj
Chlorowodorek tetracykliny 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
B21408.14 B21408.22
B21408.14EA 385 PLN
B21408.14 B21408.22
Chlorowodorek tetracykliny 96%
Chlorowodorek tetracykliny
Purity: 96% CAS No.: 64-75-5 Molecular Formula: C22H24N2O8.HCl Formula Weight: 480.91 Melting Point: 220-223° Merck Reference: 14,9196 Optical Rotation: -247° (c=1, 0.1M HCl) MDL No.: MFCD00078142
Can induce apoptosis in osteoclasts
Formuła: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
MW: 480.9 g/mol
Temp. topnienia: 220…223 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078142
Numer CAS: 64-75-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-593-8