Drukuj
Chlorowodorek tetracykliny can be used as secondary standard
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
233105000 233100025
ACRO233105000EA 423 PLN
ACRO233105000 ACRO233100025
Chlorowodorek tetracykliny can be used as secondary standard
Chlorowodorek tetracykliny
Formuła: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
MW: 480.9 g/mol
Temp. topnienia: 223 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00078142
Numer CAS: 64-75-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-593-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Purity ≥80 % (as is, calculated)