Chlorowodorek chlorotetracykliny can be used as secondary standard
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Chlortetracycline HCI, Aureomycin, 7-Chlorotetracycline hydrochloride, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-7-Chloro-4-(dimethylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide hydrochloride
268245000
268240025
ACRO268245000EA
397
PLN
ACRO268245000
ACRO268240025
Chlorowodorek chlorotetracykliny can be used as secondary standard
Chlorowodorek chlorotetracykliny
Formuła:
C₂₂H₂₃ClN₂O₈·HCl MW: 515.34 g/mol Temp. topnienia: 220 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00082440 Numer CAS: 64-72-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-591-7 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Purity | ≥80 % (as is, calculated) |