Bufor, roztwór TE (bufor TRIS-EDTA) pH 8,0, niski poziom EDTA dla biologii molekularnej
Dostawca: PanReac AppliChem
A8569.0500
A8569.1000
A8569.0500EA
136
PLN
A8569.0500
A8569.1000
Bufor, roztwór TE (bufor TRIS-EDTA) pH 8,0, niski poziom EDTA dla biologii molekularnej
Bufory
Bufory do klonowania
- DNases/RNases/Proteases: not detectable
- pH (20°C; adjusted with HCl): 8,0 ± 0,1
Composition: EDTA · Na2: 0,1 mM and Tris: 10 mM.