Bufor, roztwór TBS 10X koncentrat (sól fizjologiczna buforowana TRIS) pH 7,4
Dostawca: Cayman Chemical
600232-250
600232-500
600232-1
CAYM600232-250EA
345
PLN
CAYM600232-250
CAYM600232-500
CAYM600232-1
Bufor, roztwór TBS 10X koncentrat (sól fizjologiczna buforowana TRIS) pH 7,4
Bufory
Bufory do elektroforezy
Bufory do przemywania
Formulation: Concentrated TBS (250 mM Tris-base; pH 7,4; 1,37 M sodium chloride and 27 mM KCl).
Suggested storage (long term) temperature: 4 °C.