Drukuj
Bufor, roztwór TBS koncentrat 10X (sól fizjologiczna buforowana TRIS) z czerwienią fenolową, pH 7,4
Dostawca: Cayman Chemical
600220-250 600220-500 600220-1
CAYM600220-250EA 345 PLN
CAYM600220-250 CAYM600220-500 CAYM600220-1
Bufor, roztwór TBS koncentrat 10X (sól fizjologiczna buforowana TRIS) z czerwienią fenolową, pH 7,4
Bufory Bufory do elektroforezy Bufory do przemywania
250 mM Tris-base, pH 7,4, 1,37 M sodium chloride, containing 27 mM KCl, 0,4 mM phenol red.
Suggested storage (long term) temperature: 4 °C.