Drukuj
Bufor, roztwór TBS koncentrat 10X (sól fizjologiczna buforowana TRIS)
Dostawca: G Biosciences
R029 R030
R029EA 574 PLN
R029 R030
Bufor, roztwór TBS koncentrat 10X (sól fizjologiczna buforowana TRIS)
Bufory Bufory do elektroforezy Bufory do przemywania
The TBS solution is primarily used as a wash and blocking buffer diluent for Western blot, ELISA and immunoassays.
10X TBS: Tris buffered saline [10X]: 100mM Tris HCl, 1.5M NaCl, pH 7.5