Drukuj
Izocyjanid cyklopentylu 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
372090010 372090050
ACRO372090010EA 960 PLN
ACRO372090010 ACRO372090050
Izocyjanid cyklopentylu 96%
Izocyjanid cyklopentylu
Formuła: C₆H₉N
Temp. Wrzenia: 40 °C (11hPa)
Gęstość: 0,86 g/cm³
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD02664624
Numer CAS: 68498-54-4
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %