Drukuj
Izocyjanid cykloheksylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
158400010 158400050 158400250
ACRO158400010EA 265 PLN
ACRO158400010 ACRO158400050 ACRO158400250
Izocyjanid cykloheksylu 99%
Izocyjanid cykloheksylu
Formuła: C₇H₁₁N
Temp. Wrzenia: 173…176 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,89 g/cm³
Temp. Zapłonu: 77 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003839
Numer CAS: 931-53-3
Numer WE (dawny EINECS): 213-238-7
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
UV at 500 nm A: ≤0.02
pH 8.5 to 9.6 (10 % in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %