Drukuj
Izocyjanid tert-butylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: t-Butylisocyanide
403600010 403600050
ACRO403600010EA 244 PLN
ACRO403600010 ACRO403600050
Izocyjanid tert-butylu 97%
Izocyjanid tert-butylu
Formuła: C₅H₉N
MW: 83.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 91 °C
Gęstość: 0.73 g/cm³
Temp. Zapłonu: –2 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000002
Numer CAS: 7188-38-7
Numer WE (dawny EINECS): 230-553-5
Jednostka: 1992
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3740 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %