VWR® UltraPure, Bufor, roztwór PBS (sól fizjologiczna buforowana fosforanami)
Dostawca: VWR Chemicals
K812-500MLEA
300
PLN
K812-500ML
K812-20L
VWR® UltraPure, Bufor, roztwór PBS (sól fizjologiczna buforowana fosforanami)
Bufory
Bufory do hodowli komórkowych
Dulbecco's formulation without calcium and magnesium.
- Free from DNase, RNase or protease
137,7 mM sodium chloride, 2,7 mM potassium chloride, 9,55 mM phosphate buffer
pH @ 25 °C 7,1 to 7,7