Drukuj
Bufor, roztwór PBS 10X koncentrat (sól fizjologiczna buforowana fosforanami)
Dostawca: G Biosciences
R027 R028
R027EA 931 PLN
R027 R028
Bufor, roztwór PBS 10X koncentrat (sól fizjologiczna buforowana fosforanami)
Bufory Bufory do elektroforezy Bufory do przemywania
10X PBS (Phosphate Buffered Saline) is a 10 fold concentrated, sterile, pH adjusted blend of phosphate buffer and saline solution, which when diluted 1 to 10 in ultrapure water produces a phosphate buffered saline of 8mM NaH2PO4, 150mM NaCl, 3mM KCl, and 2mM KH2PO4 at pH 7.4.
The 10X solution is a sterile solution.