Drukuj
VWR® UltraPure, Bufor, koncentrat (sól fizjologiczna buforowana fosforanami)
Dostawca: Avantor
VWR®
J373-4LEA 1540 PLN
J373-4L
VWR® UltraPure, Bufor, koncentrat (sól fizjologiczna buforowana fosforanami)
Bufory Bufory do elektroforezy Bufory do przemywania
  • pH at 25 °C (10% in water): 7,3 - 7,5
  • Conductivity (10% in water): 14000 - 17000 mhos
  • No DNases, RNases or proteases detected, sterile