Drukuj
sól sodowa ampicyliny 91,0-102,0, BioChemica®
Dostawca: PanReac AppliChem
Niebezpieczeństwo
Synonim: D(-)-α-Aminobenzylpenicillin Sodium Salt, Ampicillin Na, Ampicillin sodium salt, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt Ampicillin sodium salt
A0839.0010 A0839.0025 A0839.0100
A0839.0010EA 187 PLN
A0839.0010 A0839.0025 A0839.0100
sól sodowa ampicyliny 91,0-102,0, BioChemica®
sól sodowa ampicyliny
Formuła: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
MW: 371.39 g/mol
Temp. topnienia: 212…215 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00064313
Numer CAS: 69-52-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-708-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (HPLC) 91.0 - 102.0 %
α20°C/D; 0.2 %, H2O +258° - +287°
pH (10 %; H2O; 20°C) 8.0 - 10.0
Heavy metals max. 0.002 %
Water (K.F.) max. 2 %