6-Bromo-1,4-benzodioxane ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B25625.06
B25625.14
B25625.06EA
858
PLN
B25625.06
B25625.14
6-Bromo-1,4-benzodioxane ≥98%
6-Bromo-1,4-benzodioxane
Purity: 98%
CAS No.: 52287-51-1
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Flash Point:
Formuła:
C₈H₇BrO₂ Temp. Wrzenia: 259…260 °C Gęstość: 1,598 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040750 Numer CAS: 52287-51-1 Numer WE (dawny EINECS): 257-817-2 |