6-Amino-1,4-benzodioksan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L01421.06
L01421.14
L01421.22
L01421.06EA
242
PLN
L01421.06
L01421.14
L01421.22
6-Amino-1,4-benzodioksan 99%
6-Amino-1,4-benzodioksan
Purity: 99%
CAS No.: 22013-33-8
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Flash Point:
Formuła:
C₈H₉NO₂ Temp. Wrzenia: 116…118 °C (3 mmHg) Temp. topnienia: 26…30 °C Gęstość: 1,231 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006824 Numer CAS: 22013-33-8 Numer WE (dawny EINECS): 244-718-4 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |