Drukuj
6-Amino-1,4-benzodioksan 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
185780500 185780050 185782500
ACRO185780500EA 849 PLN
ACRO185780500 ACRO185780050 ACRO185782500
6-Amino-1,4-benzodioksan 99%
6-Amino-1,4-benzodioksan
Formuła: C₈H₉NO₂
Gęstość: 1,23 g/cm³
Temp. Zapłonu: 120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006824
Numer CAS: 22013-33-8
Numer WE (dawny EINECS): 244-718-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to dark brown Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5970 to 1.6010 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 94.0 to 106.0 %