Drukuj
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naftol
Dostawca: Cayman Chemical
Synonim: (S)-BINOL, (S)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol, (S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol
70052-1 70052-5
CAYM70052-1EA 201 PLN
CAYM70052-1 CAYM70052-5
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naftol
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naftol
Formuła: C₂₀H₁₄O₂
MW: 286.33 g/mol
Numer MDL: MFCD00004068
Numer CAS: 18531-99-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III