Drukuj
Kwas octowy glacial_AcOH 99,7 ACS
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
0714-2.5LEA 997 PLN
0714-2.5L 0714-4L 0714-500ML
Kwas octowy glacial_AcOH 99,7 ACS
Kwas octowy
Formuła: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 118
Temp. topnienia: 17
Gęstość: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 38.5
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036152
Numer CAS: 64-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-580-7
Jednostka: 2789
ADR: 8 II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Acetic Anhydride <0.01%
Chloride ≤1 ppm
Colour (APHA) ≤10
Dilution Test Pass
Heavy Metals ≤0.5 ppm
Iron ≤0.2 ppm
Purity ≥99.7%
Residue After Evaporation ≤0.001%
Substances Reducing Dichromate Pass
Substances Reducing Permanganate Test Pass
Sulphate ≤1 ppm
Titrable Free Base ≤0.0004 meq/g