Fenol : Chloroform : Alkohol izaamylowy (25:24:1) (v/v/v) ≥99.0%, Biotechnology Grade 1 Phase
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
K169-100MLEA
941
PLN
K169-100ML
K169-400ML
Fenol : Chloroform : Alkohol izaamylowy (25:24:1) (v/v/v) ≥99.0%, Biotechnology Grade 1 Phase
Fenol : Chloroform : Alkohol izaamylowy
Ready-to-use, single-phase solution that does not have to be equilibrated with a buffering purification solution prior to use. Premixed with Isoamyl Alcohol (25:24:1).
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00133763 Numer CAS: 136112-00-0 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Conductivity(50%, Water) @25 °C | 250 uS - 330 uS |
pH(50%, Water) @25°C | 8.05 - 8.35 |