Fenol 99% 99 Biotechnology, buffered
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
Synonim:
Hydroksybenzen
0945-100MLEA
459
PLN
0945-100ML
0945-400ML
Fenol 99% 99 Biotechnology, buffered
Fenol
Packaged at pH 6.6, this mixture is provided with a supplemental alkaline buffer that allows the researcher to easily increase the pH to 7.9 for DNA purification. When mixed with Chloroform:Isoamyl Alcohol (24:1), it makes an optimised reagent for DNA purification. Doubly distilled, high purity phenol packaged under nitrogen. Safer, easier alternative to crystalline phenol.
Formuła:
C₆H₅OH MW: 94.11 g/mol Temp. Wrzenia: 181.7 Temp. topnienia: 40.8 Temp. Zapłonu: 81 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002143 Numer CAS: 108-95-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-632-7 Jednostka: 2821 ADR: 6.1 II Klasyfikacja Merck : 12,07390 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Abs.@ 330nm |
|
Abs.@ 405nm |
|
Abs.@ 510nm |
|
pH (Buffer) @25°C | 7.7 - 8.1 |
Purity |
|