Drukuj
Sodium dichloroisocyanurate hydrate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Troclosene sodium hydrate, Sodium dichloroisocyanurate hydrate
436450010 436452500 436450500
ACRO436450010EA 954 PLN
ACRO436450010 ACRO436452500 ACRO436450500
Sodium dichloroisocyanurate hydrate 97%
Dichloroisocyanuric acid sodium salt monohydrate
Formuła: C₃Cl₂N₃NaO₃.H₂O
MW: 237.96 g/mol
Temp. topnienia: 240…250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149404
Numer CAS: 52671-45-1
Numer WE (dawny EINECS): 220-767-7
Jednostka: 2465
ADR: 5.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 96.0 to 104.0 % (on dry substance)
Loss on drying 6 % to 11 % (105°C, 4 h)