Drukuj
Rękawice chemoodporne, Showa 892
Dostawca: Showa
892-08 892-09 892-10 892-07 892-11
112-0176EA 1580 PLN
112-0176 112-0177 112-0178 112-0175 112-0179
Rękawice chemoodporne, Showa 892
Rękawice
Te rękawiczki z rolowanymi mankietami i gładkim wykończeniem wykonane są z niewzmacnianego Vitonu i powłoki butylowej. Chronią dłonie przed wieloma zagrożeniami chemicznymi.
  • Nieprzepuszczalny do pracy w wilgotnym lub tłustym środowisku, np. przemysł petrochemiczny
  • Cienka, lekka rękawica, która przypomina „drugą skórę”
  • Mankiet zapobiega przedostawaniu się brudu do rękawicy i chroni nadgarstek
Certyfikaty: EN 388:2016 (1010X), EN ISO 374-1 Type B (DFL), EN ISO 374-5 VIRUS; Cat. III