Drukuj
Kadzie porcjujące
Dostawca: BOCHEM
3807 3806 3805
BOCH3807EA 471 PLN
BOCH3807 BOCH3806 BOCH3805
Kadzie porcjujące
Szufelki do próbek
These portioning ladles are made of 18/10 stainless steel.
Please note: ml indication reached with filling until rim.