Drukuj
VWR®, ekstrakt drożdżowy
Dostawca: VWR Chemicals
J850-1KGEA 1840 PLN
J850-1KG J850-100G J850-500G J850-10KG J850-5KG
VWR®, ekstrakt drożdżowy
Suplementy i dodatki do hodowli komórek
Yeast extract is the water soluble portion of autolysed yeast containing a source of Vitamin B complex.
  • High purity extract
  • Used for supplementing media