Drukuj
Automatyczne pomiary przechyłu
Dostawca: GERBER FUNKE
3421 3420
614-0148EA 256 PLN
614-0148 614-0147
Automatyczne pomiary przechyłu
Dozowniki przechylne
Glass, with rubber stopper.
  • Superior quality models
  • Storage bottle of 500/250 ml
  • For milk analysis applications
Colour: Clear