Drukuj
Butelki z rolką, Nunc™ TufRol™
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
181702 141744 142720 142744 182702 182720 182744 183302 183902 184302 184344 184902 184920 184944
392-0335EA 891 PLN
392-0335 734-2923 734-2924 734-2925 392-0336 392-0337 392-0338 392-0339 392-0340 392-0341 392-0342 392-0343 392-0344 392-0345
Butelki z rolką, Nunc™ TufRol™
Butelki i butle Butelki typu "roller"
PS, sterile.
  • Budowa z jednego kawałka plastiku bez połączeń co redukuje możliwość wycieku przez spaw
  • Płytkie i głębokie nacięcia pozwalają na swietne manipulowanie ręczne i automatyczne
  • Zastrzeżony proces produkcji pozwala na uzyskanie większej odporności na uderzenia
  • Wersja z powiększoną powierzchnią umożliwia opróżnianie i redukuje retencję produktu
Butelki Nunc™ TufRol™ zostały opracowane do zastosowań takich jak produkcja na skalę przemysłową szczepionek, przeciwciał monoklonalnych i bioterapeutyków, gdzie niezawodność i powtarzalność są niezbędne.
Uwaga: Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904