Drukuj
Ampułki do liofilizacji, wstępnie porcjowane, Vacule®, WHEATON®
Dostawca: DWK Life Sciences
651502 W651506
WHEA651502EA 919 PLN
WHEA651502 WHEAW651506
Ampułki do liofilizacji, wstępnie porcjowane, Vacule®, WHEATON®
Ampułki
Made from low extractable borosilicate glass
  • Pre-scored for easy opening
  • Heat sealed only
These ampoules are ideal for small volume lyophilisation samples.
Certyfikaty: USP Type I, ASTM E 438 Type I, Class A