Drukuj
Ampułki, Statyw ard, WHEATON®
Dostawca: DWK Life Sciences
176759 176762
WHEA176759EA 2380 PLN
WHEA176759 WHEA176762
Ampułki, Statyw ard, WHEATON®
Ampułki
Ampoules are made from low potassium borosilicate glassare.
  • Consistent with low background counts
Commonly used for packaging certified standards.
Certyfikaty: USP Type I, ASTM E 438 Type I, Class A
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable