Drukuj
Gilzy filtracyjne z kołnierzem 38 mm do ekstrakcji błonnika pokarmowego, VitraPOR®
Dostawca: ROBU GLASFILTER
20682 20683 20684 20681 20680
ROBU20682EA 591 PLN
ROBU20682 ROBU20683 ROBU20684 ROBU20681 ROBU20680
Gilzy filtracyjne z kołnierzem 38 mm do ekstrakcji błonnika pokarmowego, VitraPOR®
Ekstraktory Glizy ekstrakcyjne
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Filter-Thimbles, CFE, with exact glass flange fits many current systems.