Drukuj
VWR®, bufor SSC, 20X, klasa ultraczysta
Dostawca: Avantor
VWR®
0804-4LEA 1300 PLN
0804-4L
VWR®, bufor SSC, 20X, klasa ultraczysta
Bufory Bufory do elektroforezy Bufory do hybrydyzacji
SSC buffer is a hybridisation buffer for Northern and Southern blots.
Dodatkowe informacje: Supplied as either 20X liquid concentrate or Ready-Pack™ that prepares 1 litre of 20X concentrate.