Drukuj
Adaptery filtracyjne do strzykawek, PTFE, BOLA
Dostawca: Bohlender
N1666-08 N1666-16
BOHLN1666-08EA 1050 PLN
BOHLN1666-08 BOHLN1666-16
Adaptery filtracyjne do strzykawek, PTFE, BOLA
Zestawy filtracyjne
Adapters can be screwed together into multi-stage filters (such as prefilter, main filter). The low weight easily allows exchange of the optionally available filtering membranes.
  • Temperature resistance: –200 to +250 °C
Certyfikaty: FDA conform.