Drukuj
Szkiełka wgłębne
Dostawca: MARIENFELD
1320000 1320202 1320002 1320102
631-9475EA 91.6 PLN
631-9475 630-1613 630-1611 630-1612
Szkiełka wgłębne
Szkiełka mikroskopowe i nakrywkowe Szkiełka z łezką
Soda-lime glass of hydrolytic class 3 cavity slides.
Carefully ground and polished for in vitro diagnostic (IVD) applications.
Certyfikaty: IVD 98/79/EC