VWR®, bufor TE (Tris-EDTA), pH 8,0 dla biotechnologii
Dostawca: VWR Chemicals
E112-100MLEA
286
PLN
E112-100ML
E112-500ML
VWR®, bufor TE (Tris-EDTA), pH 8,0 dla biotechnologii
Bufory
Bufory do klonowania
Ready to use Tris-EDTA buffer.
- Composition: 10 mM Tris, 1 mM EDTA
- pH 8,0