Siarczan S-metyloizotiomocznika ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11044.0E
A11044.22
A11044.30
A11044.36
A11044.0EEA
2580
PLN
A11044.0E
A11044.22
A11044.30
A11044.36
Siarczan S-metyloizotiomocznika ≥98%
Siarczan S-metyloizotiomocznika
Purity: 98+%
CAS No.: 867-44-7
Molecular Formula: C4H12N4S2.H2SO4
Formula Weight: 278.38
Melting Point: ca 235° dec.
Beilstein Reference: 3917217
Formuła:
C₄H₁₂N₄S₂·H₂SO₄ Gęstość: 1,28 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013055 Numer CAS: 867-44-7 Numer WE (dawny EINECS): 212-759-7 |