2-(Tributylostannylo)pirydyna tech. 80%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
B24911.03
B24911.06
B24911.14
B24911.03EA
379
PLN
B24911.03
B24911.06
B24911.14
2-(Tributylostannylo)pirydyna tech. 80%, Technical Grade
2-(Tributylostannylo)pirydyna
Purity: 80%
CAS No.: 17997-47-6
Molecular Formula: C17H31NSn
Formula Weight: 368.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5130
Boiling Point: 130-132°/0.8mm
Beilstein Reference: 479329
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD00052052
Formuła:
C₁₇H₃₁NSn Temp. Wrzenia: 130…132 °C (0,8 mmHg) Gęstość: 1,15 Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00052052 Numer CAS: 17997-47-6 Jednostka: 2788 ADR: 6.1,III |