Kwas tiofeno-3-octowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10700.06
A10700.14
A10700.22
A10700.06EA
450
PLN
A10700.06
A10700.14
A10700.22
Kwas tiofeno-3-octowy ≥98%
Kwas tiofeno-3-octowy
Purity: 98%
CAS No.: 6964-21-2
Molecular Formula: C6H6O2S
Formula Weight: 142.18
Melting Point: 77-81°
Boiling Point: 129°/2.5mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00005473
Formuła:
C₆H₆O₂S Temp. Wrzenia: 129 °C (2,5 mmHg) Temp. topnienia: 77…81 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005473 Numer CAS: 6964-21-2 Numer WE (dawny EINECS): 230-166-1 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |