Drukuj
Kwas tiofeno-3-octowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
205370100 205370500
ACRO205370100EA 505 PLN
ACRO205370100 ACRO205370500
Kwas tiofeno-3-octowy 98%
Kwas tiofeno-3-octowy
Formuła: C₆H₆O₂S
Temp. topnienia: 77…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005473
Numer CAS: 6964-21-2
Numer WE (dawny EINECS): 230-166-1
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %