Kwas tiofeno-2-octowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10394.14
A10394.22
A10394.36
A10394.14EA
412
PLN
A10394.14
A10394.22
A10394.36
Kwas tiofeno-2-octowy ≥98%
Kwas tiofeno-2-octowy
Purity: 98%
CAS No.: 1918-77-0
Molecular Formula: C6H6O2S
Formula Weight: 142.18
Melting Point: 61-65°
Boiling Point: 160°/22mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00005458
Formuła:
C₆H₆O₂S Temp. Wrzenia: 160 °C (22 mmHg) Temp. topnienia: 61…65 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005458 Numer CAS: 1918-77-0 Numer WE (dawny EINECS): 217-639-8 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |