Drukuj
Kwas tiofeno-2-octowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Thiopheneacetic acid, Thiophene-2-acetic acid, 2-(Thiophen-2-yl)acetic acid
187730250 187731000 187730050
ACRO187730250EA 366 PLN
ACRO187730250 ACRO187731000 ACRO187730050
Kwas tiofeno-2-octowy 98%
Kwas tiofeno-2-octowy
Formuła: C₆H₆O₂S
MW: 142.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 160 °C (22 mmHg)
Temp. topnienia: 61…65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005458
Numer CAS: 1918-77-0
Numer WE (dawny EINECS): 217-639-8
Jednostka: 3261
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 65 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
GC ≥88 %
Specific optical rotation +13.0° to +17.0° (20 °C, 589 nm) (neat)